Print…
Iodotrimethylsilane ≥95.0% (por análise titulométrica) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com alumínio
I0308-25G I0308-5G
TCIAI0308-25GEA 46 EUR
TCIAI0308-25G TCIAI0308-5G
Iodotrimethylsilane ≥95.0% (por análise titulométrica) estabilizado
Iodotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉ISi
Ponto de ebulição: 106 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –31°C
Número MDL : MFCD00001028
Número CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&vid=e5795c365bcf0b20351542c3bd16860bfaa4c2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %