Print…
Cloreto de sódio 5 mol/l (5 N) em solução aquosa
Fornecedor: Cayman Chemical
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 37.6 EUR
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Cloreto de sódio 5 mol/l (5 N) em solução aquosa
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3