Print…
Hipoclorito de sódio 10 - 15% cloro disponível em solução aquosa, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 92.12 EUR
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Hipoclorito de sódio 10 - 15% cloro disponível em solução aquosa, grau de reagente
Hipoclorito de sódio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: ClNaO
Ponto de ebulição: 111 °C
Ponto de Fusão: -30 to -20 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011120
Número CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Encomendar
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%