Print…
Hipoclorito de sódio 5% cloro disponível em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Management of Change (MOC) category = HR
9416-03EA 409.34 EUR
9416-03 9416-01
Hipoclorito de sódio 5% cloro disponível em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hipoclorito de sódio
Fórmula: ClNaO
Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30…–20 °C
Densidade: 1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011120
Número CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %