Óxido de cério (IV) 25% em água, dispersão coloidal, NanoArc® CE-6440
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 30nm APS for dry powder (typical)
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Fórmula:
CeO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010933 Número CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 |