Print…
Tween® 20 (Polysorbate) 10% em solução aquosa, grau de proteômica
Fornecedor: G Biosciences
DG011 DG012
DG011EA 318 EUR
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% em solução aquosa, grau de proteômica
Tween® 20 (Polysorbate)
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3