Hidróxido de potássio 25% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
46330.AP
46330.K2
46330.K7
46330.APEA
56.7
EUR
46330.AP
46330.K2
46330.K7
Hidróxido de potássio 25% (w/v) em solução aquosa
Hidróxido de potássio
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Fórmula:
KOH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |