Print…
EDTA sal dissódico 0.01 M EDTA-Na2 Volumetric, Complexometry, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 170.7 EUR
35322-1L 35322-500ML
EDTA sal dissódico 0.01 M EDTA-Na2 Volumetric, Complexometry, Fluka™
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso Molecular: 336.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,03556
Encomendar
Factor 0.995 - 1.005