Print…
D-Gluconic acid 45 - 50% em água (contains Gluconolactone)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
G0036-25G G0036-500G
TCIAG0036-25GEA 16 EUR
TCIAG0036-25G TCIAG0036-500G
D-Gluconic acid 45 - 50% em água (contains Gluconolactone)
D-Gluconic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₇
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004240
Número CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bbd7604fe3bb66d60773331201adf97bc08f582&vid=479b6a04954e160dd72aef34d3e419cfe8e4d30a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization back titration) 45.0 to 50.0 w/w% (contains Gluconolactone)