Print…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
378382500 378380010
ACRO378382500EA 54.8 EUR
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Fórmula: C₆H₈BNO₃·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07186213
Número CAS: 1266615-79-5
Encomendar
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %