Print…
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2152-25G M2152-5G
TCIAM2152-25GEA 131 EUR
TCIAM2152-25G TCIAM2152-5G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00102230
Número CAS: 18595-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&vid=260edfe26687462247ddc0dbeca7d618fa02cb44&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C