Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
A15348.06
A15348.14
A15348.22
A15348.06EA
41.9
EUR
A15348.06
A15348.14
A15348.22
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 18595-18-1
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2088611
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: 113…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025206 Número CAS: 18595-18-1 |