Print…
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
A1563-25G A1563-5G
TCIAA1563-25GEA 160 EUR
TCIAA1563-25G TCIAA1563-5G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00211328
Número CAS: 18583-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&vid=bbaf427caef4fee82c1debace76b1be8d98cdca8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %