Print…
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
B25699.03 B25699.06
B25699.03EA 49.8 EUR
B25699.03 B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 412947-54-7 Molecular Formula: C8H8INO2 Formula Weight: 277.06 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD08064225
Fórmula: C₈H₈INO₂
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064225
Número CAS: 412947-54-7