Print…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
326390050 326390010
ACRO326390050EA 128 EUR
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320686
Número CAS: 84228-44-4
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %