Print…
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
M2084-1G M2084-5G
TCIAM2084-1GEA 23 EUR
TCIAM2084-1G TCIAM2084-5G
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Número MDL : MFCD01861385
Número CAS: 106896-49-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32f283dbbf247306eb912f73d0f769a53ed825a7&vid=32f283dbbf247306eb912f73d0f769a53ed825a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C