1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
A18373.06
A18373.14
A18373.06EA
52.8
EUR
A18373.06
A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Fórmula:
C₇H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 185…186 °C Densidade: 0,903 Ponto de Inflamação: 57 °C (134 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006516 Número CAS: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 ADR: 3,III |