Print…
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050 161610250
ACRO161610050EA 43.4 EUR
ACRO161610050 ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 186 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006516
Número CAS: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
UN: 2924
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %