Print…
3-Hexadecylthiophene 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27371.06 H27371.03
H27371.06EA 406 EUR
H27371.06 H27371.03
3-Hexadecylthiophene 97
3-Hexadecylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 119269-24-8 Molecular Formula: C20H36S Formula Weight: 308.57 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 27-32° MDL No.: MFCD07368973
Fórmula: C₂₀H₃₆S
Peso Molecular: 308.57 g/mol
Ponto de Fusão: 27…32 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368973
Número CAS: 119269-24-8