Print…
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 75.3 EUR
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.20 g/mol
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02082535
Número CAS: 55279-30-6