Print…
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 130 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173929
Número CAS: 42521-10-8