Print…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2256-25G B2256-5G
TCIAB2256-25GEA 116 EUR
TCIAB2256-25G TCIAB2256-5G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Número MDL : MFCD00673014
Número CAS: 148547-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12499cc98b3ab99ad032c45911779443a71fa9eb&vid=12499cc98b3ab99ad032c45911779443a71fa9eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C