Print…
Dimethylaluminium chloride 0.9 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377791000 377798000
377791000.EA 86.2 EUR
377791000. 377798000.
Dimethylaluminium chloride 0.9 M em heptano, AcroSeal®
Dimethylaluminium chloride
Fórmula: C₂H₆AlCl
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000458
Número CAS: 1184-58-3
EINECS: 214-668-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.85 to 1.00 M