Print…
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377561000 377568000
377561000.EA 84.2 EUR
377561000. 377568000.
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M em heptano, AcroSeal®
Diisobutylaluminium chloride
Fórmula: C₈H₁₈AlCl
Densidade: 0,726 g/cm³
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008927
Número CAS: 1779-25-5
EINECS: 217-216-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M