Print…
8-Methoxyquinaldine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1088-1G M1088-5G
TCIAM1088-1GEA 74 EUR
TCIAM1088-1G TCIAM1088-5G
8-Methoxyquinaldine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
8-Methoxyquinaldine
Fórmula: C₁₁H₁₁NO
Número MDL : MFCD00034436
Número CAS: 3033-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f6595b311e0d62d9a79293f3bcd10806277dde5&vid=5f6595b311e0d62d9a79293f3bcd10806277dde5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency