3,5-Dibromoquinoline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
H54859.MDEA
36.2
EUR
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
3,5-Dibromoquinoline 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 101861-59-0
Molecular Formula: C9H5Br2N
Formula Weight: 286.95
MDL No.: MFCD12024477
Fórmula:
C₉H₅Br₂N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12024477 Número CAS: 101861-59-0 |