Print…
4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Bromoethyl)benzoic acid
B1944-25G B1944-5G
TCIAB1944-25GEA 491 EUR
TCIAB1944-25G TCIAB1944-5G
4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(2-Bromoethyl)benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.0706 g/mol
Número MDL : MFCD00016541
Número CAS: 52062-92-7
EINECS: 257-632-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce79a05ef13861acf78337691a2b855ca3a00936&vid=ce79a05ef13861acf78337691a2b855ca3a00936&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency