Print…
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20086.03 B20086.06 B20086.14
B20086.03EA 30.8 EUR
B20086.03 B20086.06 B20086.14
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 98% CAS No.: 79604-66-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 MDL No.: MFCD00026060
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026060
Número CAS: 79604-66-3