4-Decyloxybenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14703.06
A14703.14
A14703.22
A14703.06EA
40.8
EUR
A14703.06
A14703.14
A14703.22
4-Decyloxybenzoic acid 96%
4-Decyloxybenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5519-23-3
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 97°(S)
Beilstein Reference: 2113730
Fórmula:
C₁₇H₂₆O₃ Ponto de Fusão: 97 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020360 Número CAS: 5519-23-3 |