Print…
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
B21863.06 B21863.14
B21863.06EA 75.6 EUR
B21863.06 B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 34841-11-7 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 99-102° MDL No.: MFCD00673023
Fórmula: C₉H₉NO₅
Peso Molecular: 211.18 g/mol
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673023
Número CAS: 34841-11-7