Print…
Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
T1785-1G T1785-5G
TCIAT1785-1GEA 16 EUR
TCIAT1785-1G TCIAT1785-5G
Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Methyl trifluoropyruvate
Fórmula: C₄H₃F₃O₃
Peso Molecular: 156.06 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00114936
Número CAS: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&vid=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %