Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
B21589.06
B21589.14
B21589.06EA
81.7
EUR
B21589.06
B21589.14
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Methyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13089-11-7
Molecular Formula: C4H3F3O3
Formula Weight: 156.06
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3320
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1863490
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114936
Fórmula:
C₄H₃F₃O₃ Peso Molecular: 156.06 g/mol Ponto de ebulição: 84…86 °C Densidade: 1.52 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00114936 Número CAS: 13089-11-7 ADR: 3 III |