Print…
Ethyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
T1434-25G T1434-5G
TCIAT1434-25GEA 48 EUR
TCIAT1434-25G TCIAT1434-5G
Ethyl trifluoropyruvate ≥98.0% (por GC)
Ethyl trifluoropyruvate
Fórmula: C₅H₅F₃O₃
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD00114935
Número CAS: 13081-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c4d12986b1358ab30c567b3dfbe80ba10eae5f9&vid=6c4d12986b1358ab30c567b3dfbe80ba10eae5f9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %