Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
B20611.06
B20611.14
B20611.06EA
61.7
EUR
B20611.06
B20611.14
Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Ethyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13081-18-0
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3405
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 2087388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114935
Fórmula:
C₅H₅F₃O₃ Ponto de ebulição: 95…98 °C Densidade: 1,400 Ponto de Inflamação: 27 °C (80 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00114935 Número CAS: 13081-18-0 ADR: 3,III |