8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3444-1G
B3444-5G
TCIAB3444-1GEA
68
EUR
TCIAB3444-1G
TCIAB3444-5G
8-Bromo-2-methylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |