Print…
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33298.MD H33298.03
H33298.MDEA 54.1 EUR
H33298.MD H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96% CAS No.: 41037-28-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 94-95° MDL No.: MFCD09258893
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258893
Número CAS: 41037-28-9