4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15380.09
A15380.18
A15380.09EA
59
EUR
A15380.09
A15380.18
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
4-tert-Butylbenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 56108-12-4
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 2086692
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO Ponto de Fusão: 171…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017139 Número CAS: 56108-12-4 |