4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10732.03
L10732.06
L10732.03EA
68
EUR
L10732.03
L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 170230-87-2
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 60-66°
Beilstein Reference: 7526452
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041431
Fórmula:
C₉H₁₀N₂ Ponto de Fusão: 60…66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041431 Número CAS: 170230-87-2 ADR: 6.1,III |