Print…
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B23611.03 B23611.06
B23611.03EA 34 EUR
B23611.03 B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 112279-61-5 Molecular Formula: C7H4F2N2 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 91-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00190102
Fórmula: C₇H₄F₂N₂
Peso Molecular: 154.12 g/mol
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190102
Número CAS: 112279-61-5
ADR: 6.1 III