Print…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 77.4 EUR
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00870633
Número CAS: 874-89-5
ADR: 6.1 III