Print…
3-Aminopropionitrile 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
351750050 351750010 351750250
ACRO351750050EA 98.6 EUR
ACRO351750050 ACRO351750010 ACRO351750250
3-Aminopropionitrile 98% estabilizado
3-Aminopropionitrile
Fórmula: C₃H₆N₂
Ponto de ebulição: 185 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,9584 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014820
Número CAS: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer potassium carbonate