2-sec-Butylthiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13483.06
A13483.14
A13483.06EA
64.9
EUR
A13483.06
A13483.14
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 18277-27-5
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4985
Odour: Characteristic
Boiling Point: 174-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051951
Fórmula:
C₇H₁₁NS Ponto de ebulição: 174…175 °C Densidade: 1,007 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051951 Número CAS: 18277-27-5 EINECS: 242-154-3 ADR: 3,III |