Print…
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoxazole-3-carboxylic Acid
H58438.03 H58438.06
H58438.03EA 167 EUR
H58438.03 H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3209-71-0 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Beilstein Reference: 110919 MDL No.: MFCD06738796
Fórmula: C₄H₃NO₃
Peso Molecular: 113.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738796
Número CAS: 3209-71-0