Print…
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
B3500-25G B3500-500G
TCIAB3500-25GEA 18 EUR
TCIAB3500-25G TCIAB3500-500G
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 37°C
Número MDL : MFCD00051908
Número CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&vid=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %