Print…
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1985-25G C1985-5G
TCIAC1985-25GEA 80 EUR
TCIAC1985-25G TCIAC1985-5G
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆ClN
Peso Molecular: 151.60 g/mol
Ponto de ebulição: 263°C
Número MDL : MFCD00019761
Número CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
UN: 2923
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&vid=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C