Print…
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
726397-10G 726397-50G
SIAL726397-10GEA 94 EUR
SIAL726397-10G SIAL726397-50G
4-(Chloromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆ClN
Peso Molecular: 151.60 g/mol
Número MDL : MFCD00019761
Número CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5