Print…
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22138.09 B22138.18 B22138.30
B22138.09EA 30.5 EUR
B22138.09 B22138.18 B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 874-86-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 77-80° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00019761
Fórmula: C₈H₆ClN
Peso Molecular: 151.60 g/mol
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019761
Número CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
ADR: 8 III