Print…
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0571-25G F0571-5G
TCIAF0571-25GEA 224 EUR
TCIAF0571-25G TCIAF0571-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅FO₃
Número MDL : MFCD01310985
Número CAS: 65145-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd246408a5c36d3f3f10046a6f35361ccbebaa&vid=e4bd246408a5c36d3f3f10046a6f35361ccbebaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %