Print…
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0345-25ML E0345-500ML
TCIAE0345-25MLEA 42 EUR
TCIAE0345-25ML TCIAE0345-500ML
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-2-ethylbutyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00059396
Número CAS: 2983-38-2
EINECS: 221-044-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&vid=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %