Print…
Cloreto de hidrogénio 5->6 N em 2-propanol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
133700010 133700025
ACRO133700010EA 67.5 EUR
ACRO133700010 ACRO133700025
Cloreto de hidrogénio 5->6 N em 2-propanol, puro
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Densidade: 0,909 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N